255653
trans-2-Nonenal
97%
Synonyme(s) :
(2E)-2-Nonenal, (2E)-Non-2-enal, (2E)-Nonen-1-al, (E)-2-Nonen-1-al, (E)-2-Nonenal, (E)-Non-2-enal, (E)-Nonen-1-al, 2-trans-Nonenal, trans-2-Nonen-1-al
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
Clé InChI
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter