Principaux documents
247014
Sigma-Aldrich
Boron trichloride methyl sulfide complex
99%
Synonyme(s) :
Dimethyl sulfide-trichloroborane, Trichloroborane-methyl sulfide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2S · BCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Pf
88-90 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
thioether
Chaîne SMILES 
CSC.ClB(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Clé InChI
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Boron trichloride in convenient solid form.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges