241555
Phosphorus triiodide
99%
Synonyme(s) :
Phosphorus(III) iodide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
61 °C (lit.)
Densité
4.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
IP(I)I
InChI
1S/I3P/c1-4(2)3
Clé InChI
PZHNNJXWQYFUTD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges