136190
1-Iodo-2-nitrobenzene
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
pb
288-289 °C (lit.)
Pf
49-51 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Clé InChI
JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup