200697
Éthyl cellulose
viscosity 22 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Synonyme(s) :
Ethylcellulose
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
698 °F
Concentration
47.5-49.5%
Ampleur du marquage
48% ethoxyl
Indice de réfraction
n20/D 1.47 (lit.)
Viscosité
22 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
Température de transition
softening point 155 °C
Densité
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
Catégories apparentées
Description générale
Application
- To prepare oleogels for the ophthalmic delivery of hydrophilic drugs.
- As a coating agent to synthesize flexible bioplastics for packaging applications.
- To prepare CuO/Cu2O granules for thermochemical heat storage applications.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable