86480
Terpineol
mixture of isomers
Synonyme(s) :
Alpha-Terpineol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
60.0-85.0% (GC)
Forme
viscous liquid
Composition
α-terpineol, 60.0-85.0%
β-terpineol, 0.5-13.0%
γ-terpineol, 10.0-25.0%
Impuretés
≤1.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.484
Point d'ébullition
213-218 °C (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Clé InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Attention
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F
Point d'éclair (°C)
88 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter