157716
2,6-Diisopropylaniline
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
2,6-Bis(1-methylethyl)benzenamine, 2,6-Bis(propan-2-yl)aniline, 2,6-Diisopropylphenylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
Point d'ébullition
257 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N
InChI
1S/C12H19N/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,13H2,1-4H3
Clé InChI
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2