15346
Boc-Phe(4-I)-OH
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-4-iodo-L-phenylalanine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D +22.5±3°, c = 1% in ethyl acetate
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
~150 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Clé InChI
JZLZDBGQWRBTHN-NSHDSACASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable