Principaux documents
15013
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-CF3)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-3-(trifluoromethyl)-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H18F3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.30
Numéro Beilstein :
7048145
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +7.3±0.5°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
135-140 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(12(20)21)8-9-5-4-6-10(7-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
Clé InChI
SHMWDGGGZHFFRC-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable