14508
Poly(ethylene glycol) bis(amine)
Mw 10,000, carboxyl reactive, amine
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Poly(ethylene glycol) bis(amine), Mw 10,000
Poids mol.
Mw 10,000
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Extrémité Ω
amine
Extrémité α
amine
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Chaîne SMILES
NCCOCCOCCN
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Clé InChI
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves