140414
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
99%
Synonyme(s) :
3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder or crystals
Pf
59-61 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1cc(C=O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O2/c1-14(2,3)11-7-10(9-16)13(17)12(8-11)15(4,5)6/h7-9,17H,1-6H3
Clé InChI
RRIQVLZDOZPJTH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
- methyl-2-{N-(2′-aminoethane)}-amino-1-cyclopentenedithiocarboxylate to yield Schiff base ligand
- N,N-diethyl-2-methyl-1,4-phenylenediamine during the synthesis of copper(II) and cobalt(II) complexes of salicylaldimine
Application
- Mn(III)-salen complex and its diamino precursor 5,6-diamino-5,6-dideoxy-1,2-O-isopropylidene-3-O-methyl-β-L-idofuranose
- chiral Schiff base ligand for an enantioselective copper-catalyzed addition of phenylacetylene to imines
- chiral oxazolidine ligand for the enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes
- tin Schiff base complexes with histidine analogues
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3