129259
2,3-Dimethyl-2-butene
98%
Synonyme(s) :
Tetramethylethylene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
215 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
754 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
Point d'ébullition
73 °C (lit.)
Pf
−75 °C (lit.)
Densité
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C(\C)C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3
Clé InChI
WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
17.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-8 °C - closed cup