Principaux documents
119059
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-1-butene
≥97% (GC)
Synonyme(s) :
Neohexene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Beilstein:
1697101
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
6.96 psi ( 20 °C)
Essai
≥97% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.376 (lit.)
pb
41 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Densité
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clé InChI
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,3-Dimethyl-1-butene oxidizes selectively to corresponding epoxide by chlorine promoted Ag(111) oxygen adatoms. It undergoes copolymerization with ethylene using a chain-walking Pd-diimine catalyst.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
17.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Peng Xiang et al.
Macromolecular rapid communications, 31(12), 1083-1089 (2011-05-19)
In this Communication, the copolymerization of ethylene with a sterically hindered α-olefin comonomer, γ-trisubstituted 3,3-dimethyl-1-butene (DMB), using a chain-walking Pd-diimine catalyst, [(ArNC(Me)(Me)CNAr)Pd(CH(3) )(NCMe)]SbF(6) (Ar2,6-(iPr)(2) C(6) H(3) ) (1) is reported. In spite of its high steric bulkiness in the close
Molecular mechanism of alkene epoxidation: A model study with 3, 3-dimethyl-1-butene on Ag (111).
Mukoid C, et al.
Catalysis Letters, 4(1), 57-61 (1990)