126306
1,3-Diméthoxybenzène
≥98%
Synonyme(s) :
Diméthylrésorcinol, Éther diméthylique de résorcinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
Point d'ébullition
85-87 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cccc(OC)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup