Principaux documents
115282
Sigma-Aldrich
Isophthalaldehyde
97%
Synonyme(s) :
Benzene-1,3-dicarboxaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,3-(CHO)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Numéro Beilstein :
1561038
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
87-88 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
O=Cc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
Clé InChI
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Isophthalaldehyde participates in base-catalyzed Knoevenagel condensation reaction.
Application
Isophthalaldehyde is used in the synthesis of binuclear ruthenium complex.
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The effect of outer-sphere acidity on chemical reactivity in a synthetic heterogeneous base catalyst.
John D Bass et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(42), 5219-5222 (2003-11-06)
Johanna Andersson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(36), 11037-11046 (2010-08-04)
The binuclear ruthenium complex [μ-bidppz(phen)(4)Ru(2)](4+) has been extensively studied since the discovery of its unusual threading intercalation interaction with DNA, a binding mode with extremely slow binding and dissociation kinetics. The complex has been shown to be selective towards long