Principaux documents
107999
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl p-toluenesulfonate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO3CH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
Point d'ébullition
153 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
tosylate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCCl
InChI
1S/C9H11ClO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Clé InChI
ZXNMIUJDTOMBPV-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloroethyl p-toluenesulfonate was used to develop method for the determination of a variety of hydrophobic aromatic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sille Ehala et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 322-326 (2007-07-14)
Two different buffer systems for the separation of 12 aromatic hydrophobic sulfonates by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) were developed. The following buffer systems were used: aqueous phosphate buffers containing either cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) or sodium dodecyl sulfate (SDS). Eleven aromatic