Principaux documents
101842
Sigma-Aldrich
Cyclohexanemethylamine
98%
Synonyme(s) :
(Aminomethyl)cyclohexane, Hexahydrobenzylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.20
Numéro Beilstein :
635751
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
159-161 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,8H2
Clé InChI
AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclohexanemethylamine was used in the synthesis of Schiff′s base ligand, 4-methyl-2,6-bis(cyclohexylmethyliminomethyl)-phenol, which forms hexanuclear zinc(II) complexes. Cyclohexanemethylamine was used during the synthesis of 1-acyl-4 cycloalkyl/arylsemicarbazides and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxyl carbamoylcarbazides from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis, characterization and fluorescence properties of hexanuclear zinc (II) complexes.
Roy P, et al.
Polyhedron, 28(6), 1133-1137 (2009)
I Perković et al.
European journal of medicinal chemistry, 51, 227-238 (2012-03-13)
The novel 1-acyl-4-cycloalkyl/arylsemicarbazides (5a-y) and 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxycarbamoylcarbazides (8a-f) derived from the nonsteroidal anti-inflammatory drugs ibuprofen, fenoprofen and reduced ketoprofen were prepared, fully chemically characterized and evaluated for their cytostatic, antiviral and antioxidant activities. Compounds 5 and 8 consist of a region