Wichtige Dokumente
1712001
USP
Vigabatrin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Vigabatrin, (R,S)-4-Amino-5-hexenoic acid, (±)-γ-Vinyl-GABA, (±)-4-Aminohexenoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
vigabatrin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
NC(CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
InChIKey
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ABAT(18)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Vigabatrin for Oral Solution
- Vigabatrin Tablets
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)