Wichtige Dokumente
1708503
USP
L-Valin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-α-Aminoisovalerinsäure, (S)-2-Amino-3-methyl-buttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
valine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (subl.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChIKey
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable