PHR3790
Polysorbat 80
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
TWEEN® 80, POE (20) Sorbitanmonooleat, Polyethylenglycolsorbitanmonooleat, Polyoxyethylen-Sorbitan-Monooleat, Polysorbat 80
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1547969
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of (5x1G)
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChIKey
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)