1696109
USP
Triprolidinhydrochlorid-Z-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propen-1-yl]-pyridin -monohydrochlorid, (Z)-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]-pyridin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
triprolidine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Triprolidine Hydrochloride
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)