1681655
USP
Triclabendazole Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(4-Chloro-5-(2,3-dichlorophenoxy)-2-nitroaniline)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
API-Familie
triclabendazole
Verpackung
pkg of 15 mg
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)