Wichtige Dokumente
Y0001723
Triclabendazol für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Triclabendazol, 5-Chlor-6-(2,3-dichlor-phenoxy)-2-(methylthio)-1H-benzimidazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
triclabendazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
InChI
1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
InChIKey
NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)