Wichtige Dokumente
1680608
USP
Tributylcitrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tributyl acetylcitrate
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.445
Dichte
1.043 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
InChIKey
ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1