1672803
USP
Transplatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
trans-Platin(II)diammindichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cisplatin
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable