Wichtige Dokumente
1551300
USP
Kaliumtrichloramminplatinat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Kaliumamintrichlorplatinat(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cisplatin
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
255 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N.[K+].Cl[Pt-](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3
InChIKey
PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Cisplatin
- Cisplatin Injection
- Cisplatin for Injection
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable