Wichtige Dokumente
1601689
USP
Lösungsmittelrückstände Klasse 2 - Methylcyclohexan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Methylcyclohexan -Lösung, Methylcyclohexan in Dimethylsulfoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C1(CCCCC1)C
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)