Merck
66294
Supelco
Methylcyclohexan
analytical standard
Synonym(e):
Hexahydrotoluol
About This Item
Lineare Formel:
C6H11CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.19
Beilstein:
505972
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
545 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
6.7 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
101 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−126 °C (lit.)
Dichte
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methylcyclohexan [MCH] ist eine klare organische brennbare Flüssigkeit und wird meistens als Lösungsmittel eingesetzt. Bei der Entwicklung von chemischen Kinetikmechanismen für andere Cycloalkane wird MCH als Startpunkt für die Reaktion verwendet.
Anwendung
Es wurde in einer Studie für die Entwicklung von Niedrigtemperatur-Oxidationsmechanismen verwendet, wobei eine Zusammenführung mit Hochtemperaturmechanismen erfolgte, die eine MCH-Entzündung in eine Schnellkompressionskinetik-Maschine simulierte.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Peter J. Wan, Phillip J. Wakelyn
Technology and Solvents for Extracting Oilseeds and Nonpetroleum Oils, 95-95 (1997)
Modeling and experimental investigation of methylcyclohexane ignition in a rapid compression machine.
Pitz, William J., et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 31.1, 267-275 (2007)
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at