Wichtige Dokumente
1601340
USP
Lösungsmittelrückstände Klasse 2 - Acetonitril
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Acetonitril -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
USP
Dichte
0.782 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup