Wichtige Dokumente
1012699
USP
Alkoholbestimmung - Acetonitril
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Acetonitril -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
USP
Dichte
0.782 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Aztreonam
- Dexamethasone Sodium Phosphate
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)