Wichtige Dokumente
1572503
USP
Propofol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bis-(1-methylethyl)-phenol, 2,6-Bis-(isopropyl)-phenol, Propofol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
5.6 mmHg ( 100 °C)
API-Familie
propofol
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
18 °C (lit.)
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
InChIKey
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Propofol Injectable Emulsion
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)