1570029
USP
Promethazin-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Isopromethazin -hydrochlorid, N,N,β-Trimethyl-10H-phenothiazin-10-ethanamin -monohydrochlorid, N,N-Dimethyl-2-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-1-amin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
promethazine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)C(CN(C)C)C.Cl
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
InChIKey
RISCHQYUHLQSBU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Promethazine Hydrochloride
- Promethazine Hydrochloride Injection
- Promethazine Hydrochloride Oral Solution
- Promethazine Hydrochloride Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)