Wichtige Dokumente
P3400000
Promethazin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
10-[2-(Dimethylamino)-propyl]-phenothiazin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
API-Familie
promethazine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(18(2)3)12-19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
InChIKey
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)