Wichtige Dokumente
1500218
USP
Paroxetin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Paroxetin -hydrochlorid Hemihydrat, (3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)-methyl]-4-(4-fluor-phenyl)-piperidin -hydrochlorid Hemihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
paroxetine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
InChIKey
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable