Wichtige Dokumente
1463508
USP
Nifedipin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridindicarbonsäure-dimethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nifedipine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
InChIKey
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
Anwendung
- Nifedipine Capsules
- Nifedipine Extended-Release Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)