1463246
USP
Nicardipine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-{2-[Benzyl(methyl)amino]ethyl}-5-methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine 3,5-dicarboxylate oxalate
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
nicardipine
Verpackung
pkg of 20 mg
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable