1457866
USP
Nebivolol-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(6-Fluorchroman-2-yl)-2-{[2-(6-fluorchroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]-amino}-ethanol-hydrochlorid, Isomerenmischung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nebivolol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)