Wichtige Dokumente
1327000
USP
Hydroxychloroquin -sulfat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Hydroxychloroquinsulfat -sulfat, 7-Chlor-4-[4-(N-ethyl-N-b-hydroxyethylamino)-1-methylbutylamino]chinolinsulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
API-Familie
hydroxychloroquine
Verpackung
pkg of 200 mg
Hersteller/Markenname
USP
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to off-white
pH-Wert
3.5-5.5 (1% in aqueous solution, pH <6.0)
mp (Schmelzpunkt)
388.4 °F (198°C; 240°C)
Löslichkeit
chloroform: practically insoluble
ethanol: practically insoluble
ether: practically insoluble
water: soluble
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TLR7(51284) , TLR9(54106)
Allgemeine Beschreibung
Hydroxychloroquine Sulfate is a salt of hydroxychloroquine (HCQ, Plaquenil), a 4-aminoquinoline based antiviral drug.
Anwendung
- Hydroxychloroquine Sulfate Tablets
- Hydroxychloroquine Sulfate Compounded Oral Suspension
- Chloroquine Phosphate
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable