Wichtige Dokumente
1303002
USP
Haloperidol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorphenyl)-1-butanon, 4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-4′-fluorbutyrophenon, 4-[4-(p-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-4′-fluorbutyrophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
haloperidol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
InChIKey
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR2A(3356)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Cisapride
- Haloperidol
- Haloperidol Injection
- Haloperidol Oral Solution
- Haloperidol Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)