Merck
H0100000
Haloperidol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorphenyl)-1-butanon, 4-[4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-4′-fluorbutyrophenon, 4-[4-(p-Chlorphenyl)-4-hydroxypiperidino]-4′-fluorbutyrophenon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23ClFNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
haloperidol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
InChIKey
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR2A(3356)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Haloperidol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dan Shan et al.
Schizophrenia research, 144(1-3), 1-8 (2013-01-30)
Glutamate transporters facilitate the buffering, clearance and cycling of glutamate and play an important role in maintaining synaptic and extrasynaptic glutamate levels. Alterations in glutamate transporter expression may lead to abnormal glutamate neurotransmission contributing to the pathophysiology of schizophrenia. In
Norma Adán et al.
The Journal of clinical investigation, 123(9), 3902-3913 (2013-08-03)
Chondrocytes are the only cells in cartilage, and their death by apoptosis contributes to cartilage loss in inflammatory joint diseases, such as rheumatoid arthritis (RA). A putative therapeutic intervention for RA is the inhibition of apoptosis-mediated cartilage degradation. The hormone
Robin Nguyen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(45), 14948-14960 (2014-11-08)
Hyperactivity within the ventral hippocampus (vHPC) has been linked to both psychosis in humans and behavioral deficits in animal models of schizophrenia. A local decrease in GABA-mediated inhibition, particularly involving parvalbumin (PV)-expressing GABA neurons, has been proposed as a key
Katarzyna J Radomska et al.
Human molecular genetics, 22(7), 1373-1382 (2013-01-17)
Linkage, association and expression studies previously pointed to the human QKI, KH domain containing, RNA-binding (QKI) as a candidate gene for schizophrenia. Functional studies of the mouse orthologue Qk focused mainly on its role in oligodendrocyte development and myelination, while
Jan Booij et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(4), 647-649 (2014-03-08)
A recent (123)I-FP-CIT ((123)-I-N-ω-fluoropropyl-2β-carbomethoxy-3β-(4-iodophenyl)nortropane) SPECT study on rats suggested that a single 1 mg/kg dose of the antipsychotic haloperidol induces enough dopamine release to compete with (123)I-FP-CIT for binding to the dopamine transporter. Taking into account the far-reaching consequences of