Wichtige Dokumente
1299007
USP
Griseofulvin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S)-trans-7-Chlor-2′,4,6-trimethoxy-6′-methylspiro-(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexen)-3,4′-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
griseofulvin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=C(O[C@@]2(C(OC)=CC(C[C@H]2C)=O)C3=O)C3=C(OC)C=C1OC
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1
InChIKey
DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Griseofulvin Capsules
- Griseofulvin Tablets
- Ultramicrosize Griseofulvin Tablets
- Griseofulvin Oral Suspension
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable