Wichtige Dokumente
1287358
USP
Gabapentin-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[(3-Oxo-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl)-methyl]-cyclohexanessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
gabapentin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC(=O)CC1(CCCCC1)CN2CC3(CCCCC3)CC2=O
InChI
1S/C18H29NO3/c20-15-11-17(7-3-1-4-8-17)13-19(15)14-18(12-16(21)22)9-5-2-6-10-18/h1-14H2,(H,21,22)
InChIKey
WJUZRUVUDOFJAK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Gabapentin
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable