Wichtige Dokumente
1285909
USP
Fluvoxaminmaleat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Fluvoxamin-Maleat, (E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)-phenyl]-1-pentanon-O-(2-aminoethyl)-oxim-maleat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluvoxamine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
InChIKey
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Fluvoxamine Maleate Tablets.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable