Wichtige Dokumente
1283302
USP
Foscarnetnatrium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Phosphonoameisensäure Trinatriumsalz Hexahydrat, Foscarnet, Natriumphosphonoformiat tribasisch Hexahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
foscarnet
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)P([O-])([O-])=O
InChI
1S/CH3O5P.3Na.6H2O/c2-1(3)7(4,5)6;;;;;;;;;/h(H,2,3)(H2,4,5,6);;;;6*1H2/q;3*+1;;;;;;/p-3
InChIKey
ILRVASBWNRYBFD-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney,Bone
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable