Wichtige Dokumente
PHR2870
Foscarnet-verwandte Verbindung D
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Phosphonoameisensäure-triethylester, Ethyl-diethoxyphosphinylformiat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1283324
API-Familie
foscarnet
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 0.5 mL
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
135 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)