1250020
USP
Estradiol-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3,5(10),6-Estratetraen-3,17β-diol, 6-Dehydroestradiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
estradiol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(cc4)O)C=C3)CC1)C
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2-5,10,14-17,19-20H,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
InChIKey
VVLCELUSWGWMSW-ZBRFXRBCSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)