Wichtige Dokumente
E1600000
Estradiolbenzoat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
β-Oestradiol-3-benzoat, 1,3,5(10)-Estratrien-3,17β-diol-3-benzoat, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-3-benzoat, 3-Benzoyloxy-17β-oestrol
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
estradiol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
191-198 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
InChIKey
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)