PHR2954
Doxazosin-verwandte Verbindung F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
N,N′-Bis-(1,4-benzodioxan-2-carbonyl)-piperazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1225485
API-Familie
doxazosin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 40 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N3(CCN(CC3)C(=O)C4Oc5c(cccc5)OC4)C(=O)C1Oc2c(cccc2)OC1
InChI
1S/C22H22N2O6/c25-21(19-13-27-15-5-1-3-7-17(15)29-19)23-9-11-24(12-10-23)22(26)20-14-28-16-6-2-4-8-18(16)30-20/h1-8,19-20H,9-14H2
InChIKey
RYWJYOGVNZEBKW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)