Wichtige Dokumente
1134030
USP
Ciclopiroxolamin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methyl-2(1H)-pyridon Ethanolaminsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ciclopirox
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCO.CC1=CC(=O)N(O)C(=C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H17NO2.C2H7NO/c1-9-7-11(13(15)12(14)8-9)10-5-3-2-4-6-10;3-1-2-4/h7-8,10,15H,2-6H2,1H3;4H,1-3H2
InChIKey
MBRHNTMUYWQHMR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ciclopirox Olamine Cream
- Ciclopirox Olamine Topical Suspension
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable