PHR2854
Ciclopirox-verwandte Verbindung B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. C2162702
traceable to USP 1134040
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
ciclopirox
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1C(=CC(=CC1=O)C)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChIKey
GPKRKAFTZYODFF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)